2-(3-Nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110325-1GEA
5490
CZK
APOSOR110325-1G
2-(3-Nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Vzorec:
C₈H₅N₃O₃ MW: 191,144 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085145 CAS číslo: 5565-72-0 |