Tisk…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR110330-1GEA 3670 CZK
APOSOR110330-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Vzorec: C₈H₇BrN₄O
MW: 255,071 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036201
CAS číslo: 1355170-89-6