3-Chloro-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110348-1GEA
10290
CZK
APOSOR110348-1G
3-Chloro-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
3-Chloro-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Vzorec:
C₈H₆ClN₃O₂ MW: 211,605 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16619581 CAS číslo: 74209-40-8 |