2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR110361-1GEA
5860
CZK
APOSOR110361-1G
2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
Vzorec:
C₉H₆BrClN₂O MW: 273,514 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16619589 CAS číslo: 1355171-38-8 |