2-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR110388-1GEA
5330
CZK
APOSOR110388-1G
2-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
2-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Vzorec:
C₉H₈N₂O₄ MW: 208,171 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17168279 CAS číslo: 132522-85-1 |