Tisk…
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR110408-1GEA 1870 CZK
APOSOR110408-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
Vzorec: C₇H₁₂N₄O
MW: 168,196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02186021
CAS číslo: 477711-16-3