Tisk…
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR110420-5GEA 0 CZK
APOSOR110420-5G APOSOR110420-25G APOSOR110420-10G APOSOR110420-100G APOSOR110420-1G
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,199 g/mol
Bod tání: 34…36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07359723
CAS číslo: 59382-60-4