Tisk…

6-Bromo-2,3-dimethylquinoxaline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

APOSOR110426-1GEA 5490 CZK
APOSOR110426-1G
6-Bromo-2,3-dimethylquinoxaline
6-Bromo-2,3-dimethylquinoxaline
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237,096 g/mol
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111652
CAS číslo: 18470-23-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR