[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR110429-1GEA
6450
CZK
APOSOR110429-1G
[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenyl]methanol
[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenyl]methanol
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,172 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18804155 CAS číslo: 1378699-97-8 |