1-(Bromomethyl)-2-(2-isopropylphenoxy)benzene
APOSOR110513-1GEA
0
CZK
APOSOR110513-1G
1-(Bromomethyl)-2-(2-isopropylphenoxy)benzene
1-(Bromomethyl)-2-(2-isopropylphenoxy)benzene
Vzorec:
C₁₆H₁₇BrO MW: 305,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16619593 CAS číslo: 1427461-01-5 |