1-(Bromomethyl)-2-(3-tert-butylphenoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110515-1GEA
8630
CZK
APOSOR110515-1G
1-(Bromomethyl)-2-(3-tert-butylphenoxy)benzene
1-(Bromomethyl)-2-(3-tert-butylphenoxy)benzene
Vzorec:
C₁₇H₁₉BrO MW: 319,236 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16619595 CAS číslo: 1427460-79-4 |