Tisk…
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110566-1GEA 5330 CZK
APOSOR110566-5G APOSOR110566-10G APOSOR110566-1G
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Vzorec: C₁₉H₂₈N₂O₄
MW: 348,437 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109538
CAS číslo: 351076-06-7