3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)homopiperazin-1-yl]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110607-10GEA
47940
CZK
APOSOR110607-10G
APOSOR110607-1G
APOSOR110607-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)homopiperazin-1-yl]propanoic acid
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)homopiperazin-1-yl]propanoic acid
Vzorec:
C₁₃H₂₄N₂O₄ MW: 272,341 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05664951 CAS číslo: 874801-64-6 |