Diethyl 5-amino-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2,4-dicarboxylate
|
Varování
|
APOSOR110635-1GEA
0
CZK
APOSOR110635-1G
Diethyl 5-amino-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2,4-dicarboxylate
Diethyl 5-amino-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2,4-dicarboxylate
Vzorec:
C₁₄H₁₉NO₆S MW: 329,369 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09837427 CAS číslo: 58168-14-2 |