Tisk…
4-Hydrazino-5-thien-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110641-1GEA 7970 CZK
APOSOR110641-1G
4-Hydrazino-5-thien-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Hydrazino-5-thien-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₈N₄S₂
MW: 248,327 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03444393
CAS číslo: 406200-90-6