Tisk…
3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR110753-1GEA 9290 CZK
APOSOR110753-1G APOSOR110753-500MG
3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₄
MW: 207,183 g/mol
Bod tání: 207…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756239
CAS číslo: 141762-02-9