7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR110808-1GEA
2450
CZK
APOSOR110808-1G
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Vzorec:
C₉H₇BrN₂OS MW: 271,134 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12032269 CAS číslo: 1171927-51-7 |