2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR110837-250MGEA
5000
CZK
APOSOR110837-250MG
APOSOR110837-5G
APOSOR110837-1G
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Vzorec:
C₈H₉BrN₂O MW: 229,074 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16619606 CAS číslo: 1379302-91-6 |