Tisk…
tert-Butyl N-(5-methylthiophen-2-yl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110846-1GEA 9960 CZK
APOSOR110846-1G
tert-Butyl N-(5-methylthiophen-2-yl)carbamate
tert-Butyl N-(5-methylthiophen-2-yl)carbamate
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂S
MW: 213,297 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02940774
CAS číslo: 62188-21-0