Ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR110865-1GEA
8140
CZK
APOSOR110865-1G
Ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₉BrN₂O₂ MW: 269,095 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21607224 CAS číslo: 192945-25-8 |