Tisk…
3-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR110936-1GEA 4670 CZK
APOSOR110936-1G
3-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441944
CAS číslo: 5857-47-6