1-[2-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR110994-1GEA
10290
CZK
APOSOR110994-1G
1-[2-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine
Vzorec:
C₉H₁₅N₅O₂ MW: 225,248 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16076302 CAS číslo: 1248142-10-0 |