1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR11101-500MGEA
1870
CZK
APOSOR11101-500MG
APOSOR11101-1G
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Vzorec:
C₁₃H₈Cl₄N₂O MW: 350,027 g/mol Bod tání: 281…282 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00171464 CAS číslo: 4300-43-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |