Tisk…
3-[(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)methyl]benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR111038-1GEA 0 CZK
APOSOR111038-1G
3-[(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)methyl]benzonitrile
3-[(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)methyl]benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O
MW: 230,306 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09928897
CAS číslo: 1016709-98-0