N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR111049-1GEA
0
CZK
APOSOR111049-1G
APOSOR111049-10G
APOSOR111049-5G
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Vzorec:
C₉H₁₁ClN₂O₂S MW: 246,714 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00175088 CAS číslo: 72806-65-6 |