N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-imidazole-1-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR111083-5GEA
0
CZK
APOSOR111083-5G
APOSOR111083-10G
APOSOR111083-1G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-imidazole-1-carboxamide
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-imidazole-1-carboxamide
Vzorec:
C₁₀H₇ClN₄O₃ MW: 266,641 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23543204 CAS číslo: 1535430-29-5 |