4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR111089-250MGEA
3340
CZK
APOSOR111089-250MG
APOSOR111089-1G
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Vzorec:
C₄HCl₂IN₂ MW: 274,875 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22207084 CAS číslo: 1266105-16-1 |