Tisk…
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR111120-1GEA 5990 CZK
APOSOR111120-1G APOSOR111120-5G APOSOR111120-10G
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,146 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01722433
CAS číslo: 63884-38-8