Tisk…
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR111214-5GEA 9660 CZK
APOSOR111214-5G APOSOR111214-10G APOSOR111214-1G
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO
MW: 242,112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02637614
CAS číslo: 119416-26-1