Tisk…
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR111219-1GEA 7280 CZK
APOSOR111219-1G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylacetate
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,225 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01113258
CAS číslo: 21755-34-0