2-Chloro-N-(2,4,6-trimethoxyphenyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR111234-1GEA
9660
CZK
APOSOR111234-1G
2-Chloro-N-(2,4,6-trimethoxyphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,4,6-trimethoxyphenyl)acetamide
Vzorec:
C₁₁H₁₄ClNO₄ MW: 259,686 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30188162 CAS číslo: 1245796-20-6 |