Tisk…
(3-Bromobenzylidene)malononitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR111249-1GEA 5160 CZK
APOSOR111249-1G
(3-Bromobenzylidene)malononitrile
(3-Bromobenzylidene)malononitrile
Vzorec: C₁₀H₅BrN₂
MW: 233,064 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456782
CAS číslo: 2972-74-9