2-(2-Cyclohexylethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR111353-1GEA
7710
CZK
APOSOR111353-1G
APOSOR111353-5G
2-(2-Cyclohexylethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-(2-Cyclohexylethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Vzorec:
C₁₆H₁₉NO₂ MW: 257,328 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09923370 CAS číslo: 41763-92-2 |