Tisk…
[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR111422-1GEA 14720 CZK
APOSOR111422-1G
[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,225 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864552
CAS číslo: 492445-92-8