Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR12744-50MGEA 1660 CZK
APOSOR12744-50MG
2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylethylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₄ClN·ClH
MW: 268,182 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02089402
CAS číslo: 21998-50-5