Tisk…
Tetramethyl 5-formyl-5'-methylbis-(2-aminophenoxy-methylene)-N,N,N',N'-tetraacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR1275T-10MGEA 9130 CZK
APOSOR1275T-10MG
Tetramethyl 5-formyl-5'-methylbis-(2-aminophenoxy-methylene)-N,N,N',N'-tetraacetate
Tetramethyl 5-formyl-5'-methylbis-(2-aminophenoxy-methylene)-N,N,N',N'-tetraacetate
A new fluorescent chelating indicator to study the physiological role of cytosolic free Calcium.
Vzorec: C₂₈H₃₄N₂O₁₁
MW: 574,576 g/mol
Bod tání: 132…133 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00291363
CAS číslo: 96315-11-6