Tisk…
3-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR12890-100MGEA 7870 CZK
APOSOR12890-100MG
3-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride 95%
3-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O·ClH
MW: 236,697 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840096
CAS číslo: 1107060-73-0
UN: 1759
ADR: 8,III