Tisk…
3-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR12941-250MGEA 5000 CZK
APOSOR12941-250MG
3-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
3-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,243 g/mol
Bod tání: 148…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840108
CAS číslo: 500884-43-5