Tisk…
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR15542-1GEA 2820 CZK
APOSOR15542-1G APOSOR15542-250MG APOSOR15542-100MG
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,086 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09265508
CAS číslo: 899897-21-3