Tisk…
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR16160-1GEA 6650 CZK
APOSOR16160-1G
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)imidazolidin-2-one
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)imidazolidin-2-one
Vzorec: C₁₇H₂₃N₃O₃
MW: 317,383 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109514
CAS číslo: 1209101-05-2