6-Bromobenzo[c]isothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR16643-500MGEA
0
CZK
APOSOR16643-500MG
6-Bromobenzo[c]isothiazole
6-Bromobenzo[c]isothiazole
Vzorec:
C₇H₄BrNS MW: 214,082 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13176692 CAS číslo: 20712-08-7 |