3-Iodo-7-methyl-1H-indole, N-BOC protected 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR1735-1GEA
5200
CZK
APOSOR1735-1G
APOSOR1735-5G
3-Iodo-7-methyl-1H-indole, N-BOC protected 98%
3-Iodo-7-methyl-1H-indole, N-BOC protected
Vzorec:
C₁₄H₁₆INO₂ MW: 357,187 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05864783 CAS číslo: 914349-35-2 |