Tisk…
3-(1H-Pyrazol-3-yl)-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR183434-1GEA 6220 CZK
APOSOR183434-1G
3-(1H-Pyrazol-3-yl)-1H-indole
3-(1H-Pyrazol-3-yl)-1H-indole
Vzorec: C₁₁H₉N₃
MW: 183,209 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808799
CAS číslo: 29903-24-0