Tisk…
2-Methyl-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR21161-250MGEA 0 CZK
APOSOR21161-250MG
2-Methyl-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]aniline
2-Methyl-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]aniline
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023534
CAS číslo: 92733-82-9