Tisk…
5-Hydroxy-4H-chromen-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR21982-1GEA 11410 CZK
APOSOR21982-1G
5-Hydroxy-4H-chromen-4-one 95%
5-Hydroxy-4H-chromen-4-one
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,142 g/mol
Bod tání: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100605
CAS číslo: 3952-69-0