3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR25290-250MGEA
4500
CZK
APOSOR25290-250MG
3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylic acid 95+%
3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₈O₄S₂ MW: 256,298 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00067989 CAS číslo: 175202-55-8 |