Tisk…
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR25806-1GEA 11410 CZK
APOSOR25806-1G
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Vzorec: C₂₃H₁₈Cl₂NO₂P
MW: 442,274 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00123332
CAS číslo: 680212-11-7