7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR300314-1GEA
36700
CZK
APOSOR300314-1G
APOSOR300314-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Vzorec:
C₁₄H₁₄BrNO MW: 292,171 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29765459 CAS číslo: 1301219-07-7 |