N-(6-Aminopyrimidin-4-yl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR302041-1GEA
48270
CZK
APOSOR302041-1G
N-(6-Aminopyrimidin-4-yl)acetamide
N-(6-Aminopyrimidin-4-yl)acetamide
Vzorec:
C₆H₈N₄O MW: 152,154 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01689943 CAS číslo: 89533-23-3 |