6-Benzyl-2,4-dihydroxy-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-7(6H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR302140-1GEA
26750
CZK
APOSOR302140-1G
6-Benzyl-2,4-dihydroxy-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-7(6H)-one
6-Benzyl-2,4-dihydroxy-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-7(6H)-one
Vzorec:
C₁₃H₁₁N₃O₃ MW: 257,245 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23704679 CAS číslo: 19068-66-7 |